missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,7-Bis(9H-carbazol-9-yl)-9,9-diméthylfluorène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B4960200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B4960200MG 200 mg
B49601G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B4960200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B4960200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 226958-06-1
Formule moléculaire C39H28N2
Poids moléculaire (g/mol) 524.667
Numéro MDL MFCD12022460
Clé InChI IEQGNDONCZPWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9′C-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(9H-carbazole), DMFL-CBP
PubChem CID 53420405
Nom de l’IUPAC 9-(7-carbazol-9-yl-9,9-diméthylfluorène-2-yl)carbazole
SOURIRES CC1(C2=C(C=CC(=C2)N3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C53)C6=C1C=C(C=C6)N7C8=CC=CC=C8C9=CC=CC=C97)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,7-Bis(9H-carbazol-9-yl)-9,9-dimethylfluorene
Point de fusion 286 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 524.67
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline