missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dinitro-p-crésol (mouillé avec environ 20% d’eau) (poids unitaire sur base de poids sec) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D216625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D216625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D216625G Fournisseur TCI America Code fournisseur D216625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 609-93-8
Formule moléculaire C7H6N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.13
Numéro MDL MFCD00007121
Clé InChI HOYRZHJJAHRMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dinitro-p-cresol, 4-methyl-2,6-dinitrophenol, victoria orange, victoria yellow, dinitro-p-cresol, 2,6-dinitro-4-methylphenol, dnpc, phenol, 4-methyl-2,6-dinitro, p-cresol, 2,6-dinitro, unii-l572bvh6nf
PubChem CID 11872
Nom de l’IUPAC 4-méthyl-2,6-dinitrophénol
SOURIRES CC1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dinitro-p-cresol (wetted with ca. 20% Water) (unit weight on dry weight basis)
Point de fusion 80 °C
Quantité 25 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 198.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-3692
RTECSNumber GO9800000
TSCA Oui