missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Diméthoxyaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D44805G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D44805G 5 g
D44801G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D44805G Fournisseur TCI America Code fournisseur D44805G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2734-70-5
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.181
Numéro MDL MFCD00053934
Clé InChI HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
PubChem CID 95940
Nom de l’IUPAC 2,6-diméthoxyaniline
SOURIRES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dimethoxyaniline
Point de fusion 76 °C
Point d’ébullition 140 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 153.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline