missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',6' - Diméthoxyacétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D48495G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D48495G 5 g
D48491G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D48495G Fournisseur TCI America Code fournisseur D48495G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2040-04-2
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00008729
Clé InChI XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
PubChem CID 16267
Nom de l’IUPAC 1-(2,6-diméthoxyphényl)éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 2′,6′-Dimethoxyacetophenone
Point de fusion 70 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 136 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 180.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber AM8400000
TSCA Non