missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Difluorophénol 98,0+, TCI America™

Numéro de catalogue. D20155G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D20155G 5 g
D201525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D20155G Fournisseur TCI America Code fournisseur D20155G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 28177-48-2
Formule moléculaire C6H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.094
Numéro MDL MFCD00002158
Clé InChI CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa
PubChem CID 94392
Nom de l’IUPAC 2,6-difluorophénol
SOURIRES C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Difluorophenol
Point de fusion 45 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 60 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1325
Poids de formule 130.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur