missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichloropyridine 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D0410500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D0410500G 500 g
D041025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D0410500G Fournisseur TCI America Code fournisseur D0410500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 2402-78-0
Formule moléculaire C5H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 147.99
Numéro MDL MFCD00006244
Clé InChI FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
PubChem CID 16989
Nom de l’IUPAC 2,6-dichloropyridine
SOURIRES ClC1=CC=CC(Cl)=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dichloropyridine
Point de fusion 86 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 212 °C
Quantité 500 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 147.99
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-3688
RTECSNumber US8400000
TSCA Oui