missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 2,6-dichlorophénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. D33571G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D33571G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D33571G Fournisseur TCI America Code fournisseur D33571G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 73852-17-2
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD00064869
Clé InChI CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734332
Nom de l’IUPAC (2,6-dichlorophényl)acide boronique
SOURIRES OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dichlorophenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
Point de fusion 151 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Synonyme 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
Poids de formule 190.81
Forme physique Poudre cristalline