missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,6-dichloronicotinique, 98+%

Numéro de catalogue. AC396610050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC396610050 5 g Bouteille en verre
AC396610250 25 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC396610050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 396610050

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 38496-18-3 | C6H3Cl2NO2 | 192 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 38496-18-3
Formule moléculaire C6H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 192
Numéro MDL MFCD00075583
Clé InChI AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloronicotinic acid, 2,6-dichloro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, dichloronicotinic acid, 2,6-dichloronicotininc acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloronicotinincacid, pubchem1225, 2,6-dichlornicotinsaure, acmc-209j0g
PubChem CID 854047
Nom de l’IUPAC acide 2,6-dichloropyridine-3-carboxylique
SOURIRES C1=CC(=NC(=C1C(=O)O)Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2, 6-Dichloronicotinic acid
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 147 °C à 150 °C
Couleur Blanc ou jaune
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 98% min. (HPLC)
Emballage Bouteille en verre
Quantité 5 g
Poids de formule 192
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
Precautionary Statement GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

RUO – Usage réservé à la recherche