missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de 2,6-dichloroindophénol, 0,001 molaire, volumetrique, réactifs

Numéro de catalogue. 01335422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01335422 20 L
01335423 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01335422 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur CD26010020F

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solution de 2,6-dichloroindophénol, molaire de 0,001, volumetrique, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dichloroindophenol Solution, 0.001 Molar, Volumetric
CAS 7732-18-5, 620-45-1
Couleur Bleu profond
Point d’ébullition 100 °C
Emballage Cubitainer
Quantité 20 L
Gravité spécifique 1
Niveau Réactif
Forme physique Liquide