missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlorobenzenthiol 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D19045G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D19045G 5 g
D190425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D19045G Fournisseur TCI America Code fournisseur D19045G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 24966-39-0
Formule moléculaire C6H3Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.05
Numéro MDL MFCD00004833
Clé InChI JBISHCXLCGVPGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dichlorothiophenol, 2,6-dichlorobenzene-1-thiol, 2,6-dichloro thiophenol, benzenethiol, 2,6-dichloro, pubchem6802, 2,6-dichloro-benzenethiol, acmc-209gg5, benzenethiol,2,6-dichloro
PubChem CID 90671
Nom de l’IUPAC (2,6-dichlorophényl)sulfanure
SOURIRES [S-]C1=C(Cl)C=CC=C1Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dichlorobenzenethiol
Point de fusion 47 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 179.06
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline