missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichloro-3-nitrotoluène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D210625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D210625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D210625G Fournisseur TCI America Code fournisseur D210625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 29682-46-0
Formule moléculaire C7H5Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.02
Numéro MDL MFCD00024185
Clé InChI WBNZUUIFTPNYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-3-nitrotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro, 2,4-dichloro-3-methylnitrobenzene, pubchem4540, acmc-209hao, ksc495g5p, wbnzuuiftpnyrn-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-3-methyl-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 97155
Nom de l’IUPAC 1,3-dichloro-2-méthyl-4-nitrobenzène
SOURIRES CC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Point de fusion 55 °C
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 206.02
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline