missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dibromonaphtalène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D41541G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D41541G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D41541G Fournisseur TCI America Code fournisseur D41541G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13720-06-4
Formule moléculaire C10H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 285.97
Numéro MDL MFCD01026462
Clé InChI PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
Nom de l’IUPAC 2,6-dibromonaphtalène
SOURIRES BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dibromonaphthalene
Point de fusion 162 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 285.97
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline