missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dibromodithieno[3,2-b :2',3'-d]thiophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D3799200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D3799200MG 200 mg
D37991G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D3799200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D3799200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 67061-69-2
Formule moléculaire C8H2Br2S3
Poids moléculaire (g/mol) 354.092
Clé InChI UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11382649
Nom de l’IUPAC 2,6-dibromodithieno[2,3-a
SOURIRES C1=C(SC2=C1SC3=C2SC(=C3)Br)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
Point de fusion 171 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 354.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline