missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. BTB04528EE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25g
50g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
BTB04528EE 50g Amber Glass Bottle
BTB04528EB 25g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. BTB04528EE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur BTB04528EE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 175135-09-8
Formule moléculaire C6H3Br2ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 303.353
Clé InChI PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine
PubChem CID 2736480
Nom de l’IUPAC 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
SOURIRES C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 50g
Poids de formule 303.36
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning