missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[1,2-b :4,5'b']dithiophène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B41585G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B41585G 5 g
B41581G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B41585G Fournisseur TCI America Code fournisseur B41585G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 861398-06-3
Formule moléculaire C22H28B2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 442.202
Clé InChI NTSDQKBGUDHDGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70976318
Nom de l’IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[2-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[2,3-f][1]benzothiol-6-yl]-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=CC4=C(C=C(S4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C)C=C3S2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene
Quantité 5 g
Synonyme Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester
Poids de formule 442.20
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline