missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Bis[(2R,4S,5S)-1-benzyl-4,5-diphénylimidazolidine-2-yl]pyridine 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Bis[(2R,4S,5S)-1-benzyl-4,5-diphenylimidazolidin-2-yl]pyridine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 703.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |