missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Diméthylfurane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D072525ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D072525ML 25 mL
D0725100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D072525ML Fournisseur TCI America Code fournisseur D072525ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 625-86-5
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.129
Numéro MDL MFCD00003250
Clé InChI GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylfurane, 2,5-dimethyl-furan, 2,5-dimethyl furane, unii-dr5hl9oj7y, ccris 3158, 2,5-dimethyl furan, dr5hl9oj7y, 2.5-dimethyl furan, acmc-1avpg
PubChem CID 12266
Nom de l’IUPAC 2,5-diméthylfurane
SOURIRES CC1=CC=C(O1)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Dimethylfuran
Couleur Jaune
Point d’ébullition 93 °C
Quantité 25 mL
Numéro UN 1993
Poids de formule 96.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber LU0875000
TSCA Oui