missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',5'-Diméthylacétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D188025ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D188025ML 25 mL
D1880250ML 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D188025ML Fournisseur TCI America Code fournisseur D188025ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2142-73-6
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00014988
Clé InChI AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
PubChem CID 75061
Nom de l’IUPAC 1-(2,5-diméthylphényl)éthanone
SOURIRES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2′,5′-Dimethylacetophenone
Couleur Jaune
Point d’ébullition 112 °C
Quantité 25 mL
Poids de formule 148.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide