missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',5'-Diméthylacétophénone, 97%

Numéro de catalogue. AAA1143222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1143222 100 g
AAA1143206 5 g
AAA1143214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1143222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1143222

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2142-73-6 | C10H12O | 148,205 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2142-73-6
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00014988
Clé InChI AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
PubChem CID 75061
Nom de l’IUPAC 1-(2,5-diméthylphényl)éthanone
SOURIRES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2',5'-Dimethylacetophenone
Point d’ébullition 230 °C à 231 °C
Point d’éclair 95 °C (203 °F)
Odeur Caractéristiques
Quantité 100 g
Beilstein 2042139
Poids de formule 148.21
Pourcentage de pureté ≥98%

RUO – Usage réservé à la recherche