missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dihydroxybenzoïque Sel de Butylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D53551G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D53551G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D53551G Fournisseur TCI America Code fournisseur D53551G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 666174-80-7
Formule moléculaire C11H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Clé InChI OGLUKKYDTRVMHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Butylammonium 2,5-Dihydroxybenzoate, DHBB, DHB/B
PubChem CID 69807822
Nom de l’IUPAC butan-1-amine; Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
SOURIRES CCCCN.C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Butylamine Salt [Matrix for MALDI-TOF/MS]
Point de fusion 115 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 227.26
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline