missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, 99%

Numéro de catalogue. AAA1145922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1145922 100 g
AAA1145914 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1145922 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1145922
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 490-79-9 | C7H6O4 | 154,121 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Convient au développement de matériaux pour batteries.

Les applications
de l’acide 2,5-dihydroxybenzoïque sont utilisées comme intermédiaires pour les produits pharmaceutiques (notamment pour l’anlgésique antipyétique, l’antirhumatisme) et d’autres synthèses organiques. Ils sont utilisés comme matrice pour l’ionisation des peptides, protéines et glucides. Dans le domaine industriel, ils sont utilisés comme intermédiaires pour la production d’autres produits chimiques organiques, résines, polyesters, plastifiants, colorants, conservateurs et produits chimiques en caoutchouc.

Solubilité
Il est soluble dans l’alcool et l’éther.

Notes
Évitez les agents oxydants forts, les bases fortes, les chlorures acides, les anhydrides acides. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.

Identifiants chimiques

CAS 490-79-9
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.121
Numéro MDL MFCD00002460
Clé InChI WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
PubChem CID 3469
ChEBI CHEBI:17189
Nom de l’IUPAC Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Point de fusion ∼206 °C (décomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 2209119
Indice de Merck 14,4398
Renseignements sur la solubilité Il est soluble dans l’alcool et l’éther.
Poids de formule 154.12
Pourcentage de pureté 99%
Hazard Category H302-H315-H319-H335-H500
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 207-718-5
RTECSNumber LY3850000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche