missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dihydroxy-2,5-diméthyl-1,4-dithiane 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D37855G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D37855G 5 g
D378525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D37855G Fournisseur TCI America Code fournisseur D37855G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 55704-78-4
Formule moléculaire C6H12O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 180.28
Numéro MDL MFCD00010121
Clé InChI NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, dimeric mercapto propanone, 2-mercaptopropanone, 1,4-dithiane-2,5-diol, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane, 2,5-dimethyl-p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dimethyl-1,4 dithiane-2,5-diol, fema no. 3450, dimericmercaptopropanone
PubChem CID 62105
Nom de l’IUPAC 2,5-diméthyl-1,4-dithiane-2,5-diol
SOURIRES CC1(CSC(CS1)(C)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane
Point de fusion 88 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 180.28
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline