missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Difluoroaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D16345G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D16345G 5 g
D163425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D16345G Fournisseur TCI America Code fournisseur D16345G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 367-30-6
Formule moléculaire C6H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 129.11
Numéro MDL MFCD00007651
Clé InChI YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzenamine, 2,5-difluoro-phenylamine, aniline, 2,5-difluoro, 2.5-difluoroaniline, aniline,5-difluoro, pubchem1531, 2,5-difluoro-aniline, 2,5-difluorophenylamine, benzenamine,5-difluoro
PubChem CID 67775
Nom de l’IUPAC 2,5-difluoroaniline
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1F)N)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Difluoroaniline
Point d’ébullition 174 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2810
Poids de formule 129.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide