missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dichlorotoluène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D21575G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D21575G 5 g
D215725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D21575G Fournisseur TCI America Code fournisseur D21575G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 19398-61-9
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.025
Numéro MDL MFCD00000609
Clé InChI KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
Nom de l’IUPAC 1,4-dichloro-2-méthylbenzène
SOURIRES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Dichlorotoluene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 199 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 161.03
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-0078
TSCA Oui