missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dichloropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC454040010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC454040010 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC454040010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 454040010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 22536-67-0
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.98
Clé InChI CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 590641
Nom de l’IUPAC 2,5-dichloropyrimidine
SOURIRES C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Dichloropyrimidine
Spectre infrarouge Authentic
Fourchette de pourcentages d’essai 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 148.98
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

RUO – Research Use Only