missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dichlorophenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC437770010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC437770010 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC437770010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 437770010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5392-82-5
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.01
Numéro MDL MFCD00002002
Clé InChI PEQMJVGRHNZPAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,4-dichloro-2-isocyanato, 2,5-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid, 2,5-dichlorophenyl ester, isocyanic acid 2,5-dichlorophenyl ester, acmc-209laz, 2,5-dichlorobenzenisocyanate, benzene,4-dichloro-2-isocyanato, #, isocyanic acid,5-dichlorophenyl ester
PubChem CID 79360
Nom de l’IUPAC 1,4-dichloro-2-isocyanatobenzene
SOURIRES ClC1=CC=C(Cl)C(=C1)N=C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2, 5-Dichlorophenyl isocyanate
CAS % minimum 96.0
CAS % maximal 100.0
Point d’ébullition 120°C to 125°C (20.0mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre infrarouge Authentic
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 188.01
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May cause an allergic skin reaction.<br/
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
EINECSNumber 226-396-7

RUO – Research Use Only