missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dichlorobenzotrifluorure, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dichlorobenzotrifluoride |
| Densité | 1.483 |
| Point d’éclair | 76 °C (168 °F) |
| Indice de réfraction | 1.483 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1760 |
| Beilstein | 1955442 |
| Poids de formule | 215 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H314 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H314-H318-H227 Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S. |
| EINECSNumber | 206-276-0 |
| RTECSNumber | CZ5553755 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche