missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-dibromotoluène, Restek

Numéro de catalogue. 06728767
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Concentration:
10 000 μg/ml
1000 μg/ml
Notes sur la concentration ou la composition:
Dans le méthanol P et T
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Concentration Notes sur la concentration ou la composition
06728767 1 mL 1000 μg/ml Dans le méthanol P et T
06728812 1 mL 10 000 μg/ml Dans le méthanol P et T
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06728767 Fournisseur Chromatographic Code fournisseur RK 30435

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 615-59-8
Formule moléculaire CH3OH

Spécifications

Aperçu général Norme de substitution MA VPH
Emballage Ampul
Notes sur la concentration ou la composition Dans le méthanol P et T
Concentration 1000 μg/ml
Quantité 1 mL
Pourcentage de pureté 99%