missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,5-dibromotéphtalique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D39945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D39945G 5 g
D399425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D39945G Fournisseur TCI America Code fournisseur D39945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13731-82-3
Formule moléculaire C8H4Br2O4
Poids moléculaire (g/mol) 323.92
Numéro MDL MFCD00204593
Clé InChI VUTICWRXMKBOSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromoterephtalic acid, 2,5-dibromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dibromo, pubchem14888, 1, 2,5-dibromo, maybridge1_002153, 2,5-dibromoterephtalicacid, 2,5-dibromoterephthalicacid, acmc-1cb24, ksc174o0t
PubChem CID 83690
Nom de l’IUPAC Acide 2,5-dibromobenzène-1,4-dicarboxylique
SOURIRES OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1Br)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Dibromoterephthalic Acid
Point de fusion 318 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 323.92
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-1417&(3)-0062
TSCA Oui