missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Bis(triméthylstannyl)thieno[3,2-b]thiophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B4536200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B4536200MG 200 mg
B45361G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B4536200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B4536200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 469912-82-1
Formule moléculaire C12H20S2Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 465.83
Numéro MDL MFCD22200503
Clé InChI HDZULVYGCRXVNQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12978043
Nom de l’IUPAC Triméthyl[5-(triméthylstannyl)thieno[3,2-b]thiophène-2-yl]stannane
SOURIRES C[Sn](C)(C)C1=CC2=C(S1)C=C(S2)[Sn](C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,5-Bis(trimethylstannyl)thieno[3,2-b]thiophene
Point de fusion 129 °C
Quantité 200 mg
Numéro UN 3146
Poids de formule 465.83
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline