missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Bis[(triméthylsilyl)ethynyl]thiophène 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B42401G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B42401G 1 g
B42405G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. B42401G Supplier TCI America Supplier No. B42401G

Chemical Identifiers

CAS 79109-69-6
Formule moléculaire C14H20SSi2
Poids moléculaire (g/mol) 276.544
Numéro MDL MFCD18207392
Clé InChI RAPGDWBCCYLGCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12702007
Nom de l’IUPAC triméthyl-[2-[5-(2-triméthylsilylethynyl)thiophène-2-yl]ethynyl]silane
SOURIRES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(S1)C#C[Si](C)(C)C

Specifications

Nom ou substance chimique 2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thiophene
Point de fusion 82°C
Quantité 1 g
Poids de formule 276.54
Pourcentage de pureté ≥96.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline