missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M20715G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M20715G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M20715G Fournisseur TCI America Code fournisseur M20715G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 475250-52-3
Formule moléculaire C14H21BO3
Poids moléculaire (g/mol) 248.129
Numéro MDL MFCD10698526
Clé InChI HPNLRRQVSZVKHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Methoxybenzylboronic Acid Pinacol Ester
PubChem CID 12012759
Nom de l’IUPAC 2-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=C(C=C2)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(4-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Couleur Incolore
Quantité 5 g
Poids de formule 248.13
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur