missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Fluorophénoxy)benzaldéhyde, 97%

Numéro de catalogue. AAH34259MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH34259MD 250 mg
AAH3425903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH34259MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H34259MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 320423-61-8 | C13H9FO2 | 216,211 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 320423-61-8
Formule moléculaire C13H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.211
Numéro MDL MFCD01568770
Clé InChI RZJFZXRBXCJPTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 2-4-fluorophenoxy benzenecarbaldehyde, 4-fluorophenoxybenzaldehyde, fluorophenoxybenzenecarbaldehyde, benzaldehyde,2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 2782988
Nom de l’IUPAC 2-(4-fluorophénoxy)benzaldéhyde
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC2=CC=C(C=C2)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Quantité 250 mg
Sensibilité Sensibles à l’air
Poids de formule 216.21
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche