missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Diméthylthiazole, 99%

Numéro de catalogue. aaa1360422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAA1360422 100 g
AAA1360414 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1360422 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1360422
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 541-58-2 | C5H7NS | 113,18 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 541-58-2
Molecular Formula C5H7NS
Molecular Weight (g/mol) 113.18
MDL Number MFCD00014509
InChI Key OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
PubChem CID 10934
IUPAC Name 2,4-diméthyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(C)=CS1

Spécifications

Density 1.057
Boiling Point 145°C to 147°C
Flash Point 42°C (107°F)
Odor Characteristic
Refractive Index 1.509
Quantity 100 g
UN Number UN1993
Beilstein 106414
Solubility Information Slightly soluble in water
Formula Weight 113.18
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 2,4-Dimethylthiazole
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
EINECSNumber 208-786-9
RTECSNumber XJ4375000
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche