missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diméthylbenzaldéhyde, 90+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dimethylbenzaldehyde |
| Point de fusion | -9°C |
| Densité | 1.02 |
| Point d’ébullition | 215°C to 216°C |
| Point d’éclair | 88°C (190°F) |
| Odeur | Almond-like |
| Indice de réfraction | 1.549 |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de formule | 134.18 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H227 Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P280-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 239-856-7 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche