missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Diméthoxybenzylamine, 98%

Numéro de catalogue. AAH2714014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2714014 25 g
AAH2714006 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2714014 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2714014
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167,208 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 20781-20-8
Formule moléculaire C9H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.208
Numéro MDL MFCD00052393
Clé InChI QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 597250
Nom de l’IUPAC (2,4-diméthoxyphényl)méthanamine
SOURIRES COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4-Dimethoxybenzylamine
Densité 1.113
Point d’ébullition 140 °C (1 mmHg)
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Indice de réfraction 1.549
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Sensible à l’air
Synonyme 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
Poids de formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H314
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
DOTInformation Hazard Class: 8; Packaging Group: II
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche