missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-2,4-acide dihydroxybutyrique sel de lithium, ≥95,0% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. p-7187993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111013206 10 mg
111013207 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111013206 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 8992110MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

Synonyme 2,4-Dihydroxybutanoic acid lithium salt

Spécifications

CAS 1518-62-3
Formule linéaire C4H8O4
Quantité 10 mg
Poids moléculaire (g/mol) 120.10
Poids de formule 120.10
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)