missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Difluorobenzylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D19965G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D19965G 5 g
D19961G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D19965G Fournisseur TCI America Code fournisseur D19965G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 72235-52-0
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.137
Numéro MDL MFCD00010142
Clé InChI QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
Nom de l’IUPAC (2,4-difluorophényl)méthanamine
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1F)F)CN

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4-Difluorobenzylamine
Point d’ébullition 57 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2735
Poids de formule 143.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide