missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlorophénylhydrazine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D24335G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D24335G 5 g
D243325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D24335G Fournisseur TCI America Code fournisseur D24335G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5446-18-4
Formule moléculaire C6H7Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.486
Numéro MDL MFCD00012929
Clé InChI DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
PubChem CID 2723905
Nom de l’IUPAC (2,4-dichlorophényl)hydrazine; Chlorhydrate
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4-Dichlorophenylhydrazine Hydrochloride
Quantité 5 g
Poids de formule 213.49
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-0472
TSCA Non