missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,4-dichlorophénylacétique, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dichlorophenylacetic acid |
| Point de fusion | 128 °C à 130 °C |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1948767 |
| Synonyme | 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x |
| Poids de formule | 205.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 243-248-7 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche