missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Chlorure de dichlorobenzyle 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T0400500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T0400500G 500 g
T040025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T0400500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T0400500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 94-99-5
Formule moléculaire C7H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.47
Numéro MDL MFCD00000895
Clé InChI IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
Nom de l’IUPAC 2,4-dichloro-1-(chlorométhyl)benzène
SOURIRES ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4-Dichlorobenzyl Chloride
Couleur Incolore
Point d’ébullition 248 °C
Quantité 500 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 195.47
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide