missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlorobenzénethiool 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D193825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D193825G 25 g
D1938250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D193825G Fournisseur TCI America Code fournisseur D193825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1122-41-4
Formule moléculaire C6H4Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.058
Numéro MDL MFCD00041421
Clé InChI FGBVJFREPSJSNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorothiophenol, 2,4-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro thiophenol, pubchem6798, 2,4 dichlorothiophenol, acmc-1buvb, 2,4-dichlorothio-phenol, 2,4-dichloro-benzenethiol, #
PubChem CID 70730
Nom de l’IUPAC 2,4-dichlorobenzénthiol
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4-Dichlorobenzenethiol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 115 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 179.06
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide