missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',4' - Dichloroacétophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D149025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D149025G 25 g
D1490500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D149025G Fournisseur TCI America Code fournisseur D149025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2234-16-4
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.035
Numéro MDL MFCD00000581
Clé InChI XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
PubChem CID 16693
Nom de l’IUPAC 1-(2,4-dichlorophényl)éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2′,4′-Dichloroacetophenone
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 189.04
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (3)-4370
TSCA Oui