missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Tris (heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T085901ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T085901ML 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T085901ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T08590.1ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 915-76-4
Formule moléculaire C12F21N3
Poids moléculaire (g/mol) 585.119
Numéro MDL MFCD00042438
Clé InChI KXQUYHRRCVECPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris heptafluoropropyl-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, tris perfluoropropyl-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris perfluoropropyl-1,3,5-triazine, perfluorotripropyl-s-triazine, tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, s-triazine,4,6-tris heptafluoropropyl, 1,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl
PubChem CID 70185
Nom de l’IUPAC 2,4,6-tris (1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
SOURIRES C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 165 °C
Quantité 0.1 mL
Poids de formule 585.12
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide