missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trichlorobenzonitrile, 97+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Trichlorobenzonitrile |
| Point de fusion | 80 °C à 82 °C |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | C7H3ClN2O2 |
| Numéro UN | UN3439 |
| Synonyme | 6-chloro-2-nitrobenzonitrile, 2-chloro-6-nitro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanonitrobenzene, benzonitrile, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-20anya, pubchem4742, 7-tert-butylisophthalic acid, 2-nitro-6-chlorobenzonitrile, 2-nitro-6-chloro-benzonitrile |
| Clé InChI | ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)[N+](=O)[O-] |
| Nom de l’IUPAC | 2-chloro-6-nitrobenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.56 |
| Show More |
Safety and Handling
| Hazard Category | H302+H312+H332-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H331-H302-H312-H315-H319-H335 Toxic if inhaled. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche