missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,5-trifluorobenzyle chlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T28895G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T28895G 5 g
T28891G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T28895G Fournisseur TCI America Code fournisseur T28895G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 243139-71-1
Formule moléculaire C7H4ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 180.55
Numéro MDL MFCD00236319
Clé InChI JMXPOOVDUVHJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,5-trifluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,4,5-trifluorobenzene, 2,4,5-trifluorobenzylchloride, 2,4,5-trifluorobenzyl choride, benzene, 1-chloromethyl-2,4,5-trifluoro, alpha-chloro-2,4,5-trifluorotoluene, 1-chloromethyl-2,4,5-trifluoro-benzene, pubchem4024, acmc-1cjlx
PubChem CID 2777063
Nom de l’IUPAC 1-(chlorométhyl)-2,4,5-trifluorobénzene
SOURIRES FC1=CC(F)=C(CCl)C=C1F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4,5-Trifluorobenzyl Chloride
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 180.55
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide