missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,4,5-Trifluorobenzoïque 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T15865G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T15865G 5 g
T158625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T15865G Fournisseur TCI America Code fournisseur T15865G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 446-17-3
Formule moléculaire C7H2F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.09
Numéro MDL MFCD00013306
Clé InChI AKAMNXFLKYKFOJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,4,5-trifluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,4,5-trifluoro, pubchem1346, acmc-209jyu, 2,4,5-trifluorobenzoicacid, ksc235o3j, 2,4,5-trifluoro benzoic acid, rarechem al bo 0258, akamnxflkykfoj-uhfffaoysa, 2,4,5-trifluorobenzoic acid
PubChem CID 521170
Nom de l’IUPAC 2,4,5-trifluorobenzoate
SOURIRES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4,5-Trifluorobenzoic Acid
Point de fusion 98 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 176.09
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline