missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(3-Fluorophényl)éthanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F07765G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F07765G 5 g
F07761G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F07765G Fournisseur TCI America Code fournisseur F07765G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 52059-53-7
Formule moléculaire C8H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 140.16
Numéro MDL MFCD00045998
Clé InChI MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-fluorophenyl ethanol, 3-fluorophenethyl alcohol, 2-3-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-fluoro, 3-fluorophenethylalcohol, 2-3-fluorophenyl ethylalcohol, 3-fluorobenzenethanol, 3-fluorophenylethanol, 3-fluorobenzeneethanol, acmc-209kxl
PubChem CID 573132
Nom de l’IUPAC 2-(3-fluorophényl)éthane-1-ol
SOURIRES OCCC1=CC=CC(F)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(3-Fluorophenyl)ethanol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 90 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 140.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide