missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Diphényl-2-cyclopropène-1-one, 99% (poids sec), peut contenir jusqu’à 5% d’eau

Numéro de catalogue. AAB2195414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2195414 25 g
AAB2195403 1 g
AAB2195406 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2195414 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2195414
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 886-38-4 | C15H10O | 206,24 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 886-38-4
Formule moléculaire C15H10O
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00001311
Clé InChI HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
Nom de l’IUPAC 2,3-diphénylcycloprop-2-en-1-un
SOURIRES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
Point de fusion 119 °C à 121 °C
Notes sur le pourcentage d’essai (poids sec), peut continuer jusqu’à 5% d’eau
Quantité 25 g
Beilstein 608049
Indice de Merck 14,3308
Poids de formule 206.24
Pourcentage de pureté 99%
Hazard Category H315-H317-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H317
May cause an allergic skin reaction.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P501c
EINECSNumber 212-948-4
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche