missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyde, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC01404CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Emballage:
Amber Glass Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC01404CB 250mg Amber Glass Bottle
CC01404DA 1g Amber Glass Bottle
CC01404DE 5g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC01404CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC01404CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 29668-43-7
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00239451
Clé InChI BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde
PubChem CID 2795033
Nom de l’IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyde
SOURIRES O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 250mg
Poids de formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%